Merck
ホームApplications微生物検査培地充てん試験
培地充てん試験
無菌工程シミュレーションのために培地充てん試験用の培地を調製する作業者
培地充てん(プロセスシミュレーションとしても知られる)試験は、医薬品または飲料製品の代わりに無菌培地を用いて、無菌の製造手順の適格性を評価するために実施される重要な微生物試験です。無菌製造は、医薬品、食品および飲料業界で用いられる複雑な工程です。製造実施基準(GMP)では、製薬会社および飲料会社に対して、培地充てん試験を定期的に実施し、無菌製造工程の微生物学的状態を確認することを要求しています。 
製品の数量および培地の選択性、澄明度、濃度および滅菌に対する適合性に基づいて、使用する培地を選択します。プロセスシミュレーション試験では、その後の重要なすべての製造工程を含めて、できるだけ則したルーチンの無菌製造工程を模擬します。
関連技術資料
  • 正確かつ信頼性の高い無菌プロセスシミュレーション用にγ線照射された高品質の顆粒状ですぐに使用できる培地。
  • Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
  • Microorganisms need nutrients, a source of energy and certain environmental conditions in order to grow and reproduce. In the environment, microbes have adapted to the habitats most suitable for their needs, in the laboratory, however, these requirements must be met by a culture medium.
  • Plant-based vegetable peptones are strictly of non-animal origin, so they pose no risk of carrying animal and human diseases such as BSE into fermentations and produced materials.
  • ハラール認証を受けた製造区域にハラーム(不法)成分を含む培地が持ち込まれる影響と、ハラール認証を受けた培地がそのリスクを回避する方法についてご紹介します。ハラール認証を失うリスクを伴わず、ハラール認証の製造区域で微生物の品質管理(QC)試験を実施することができます。
  • すべて表示 (9)
技術資料の検索
培地充てん試験の手順
適切に設計した培地充てん試験によって、製造中に実施される代表的なすべての無菌操作が保証されます。これらには製品用容器の準備および組立、製品用容器の充てん区域への移送、そして滅菌フィルターから最終製品用容器への充てんを含めた製品出荷までの下流工程のすべてのステップが含まれます。
充てん後、培地入りの最終製品の容器を培養し、微生物の増殖を確認する必要があります。適切に培養後、微生物汚染が生じている容器では、明らかな微生物の増殖が観察されることが予想されます。また培地充てん試験では、重要製造区域における表面および空気中の微生物モニタリングも実施されます。
培地充てん試験用の培地
培地充てん試験に用いる培地は、好気性細菌、カビ・酵母など、多様な微生物を生育させる培地です(非選択的培地)。トリプトンソイブイヨン(TSB)培地とも呼ばれるダイズカゼイン消化培地(SCDM)は、低い選択性、増殖促進性、高い溶解度、そして澄明な培地のため、医薬品の培地充てん試験で最も広く使用されています。
培地の選定の際には、発育性能試験を実施し、その培地が微生物を増殖させることを確認します。これは培地充てん試験に必須な管理項目となっています。なぜなら、その培地が微生物を増殖させることが示された場合にのみ、目的の試験結果である「生育なし」が妥当とされるからです。検査する微生物は薬局方に収載されています。
無菌飲料充てんラインの無菌試験で最も広く使用されている培地はリンデングレイン培地(LGM)です。LGMは微生物(カビ・酵母、細菌など)に対して高感度で栄養価の高い液体培地です。pHをラインで充てんする飲料のpHに合わせて調整します。LGMは澄明淡黄色のため、培養後、微生物汚染で生じる濁りを簡単に確認できます。
培地充てん試験の培養条件
培養温度は、バイオバーデンおよび環境分離菌の回収に適した温度にします。規制に適合させるため、培地充てん容器を2段階の温度で培養します。最初は20~25ºCで7日間培養し、その後30~35ºCで7日間培養します。この2段階の過程で、細菌が増殖する前に、真菌が増殖する機会をもたらします。
培地充てん試験の頻度
シフトやプロセスに従って、通常、医薬品製造ではプロセスシミュレーション試験は年2回、飲料業界では年1回実施すべきです。生産開始前、無菌工程の適格性を初めて検証する際には、培地充てん試験を日にちを空けて3回実施しなければなりません。さらに、無菌工程に重大な変更が加えられた場合(作業者、構成成分または機器の変更など)や製品の無菌性が維持されていない証拠が出た場合は、必ず培地充てん試験を実施します。
培地充てん試験では、容器施栓系の無菌性や機器およびろ過段階の効率性など、製品の無菌性に影響する可能性がある他のすべての因子には問題がなく、これらはそれぞれ別個にバリデーションされていることが前提となっています。培地充てん試験の結果から、通常の充てん工程を通した全体的な微生物汚染発生の可能性が示されます。
ハイライト
ウェビナー:Media Selection Made Easy
ウェビナー:Media Selection Made Easy
このウェビナーでは、培地充てんのエキスパートが、無菌工程シミュレーションのために培地を選択する際に考慮すべき事項の概要を示します。
このウェビナーでは、無菌製造所が培地充てん試験または無菌工程シミュレーションに適した培地を選択する際に求められる要件について、ご紹介します。
ウェビナー:Key Challenges when Selecting Media for Media Fill Tests
 この10分間の短いチュートリアルでは、無菌製造所が培地充てん試験または無菌工程シミュレーションに適した培地を選択する際に求められる要件について、培地充てんのエキスパートAdèle Gisselmannがご案内します。
Granulated and Ready-to-Use Culture Media for Secure Media Fill Trials
フライヤー:Granulated and Ready-to-Use Culture Media for Secure Media Fill Trials
顆粒培地は優れた低温ろ過特性を有し、フィルターの目詰まりを防ぎます。培地は3重包装で、クリーンルーム対応です。
Environmental Monitoring Solutions for Pharmaceutical Industry
カタログ:Environmental Monitoring Solutions for Pharmaceutical Industry
便利ですぐに使用できる55 mmおよび90 mm寒天培地、スワブ、周囲空気および圧縮ガス試験に適したエアーサンプラーなど、無菌医薬品製造の微生物モニタリングのための幅広いポートフォリオを提供しています。