Merck
ホームApplications微生物検査施設および従業員の検査
施設および従業員の検査
コンタクトプレートを用いた微生物の表面および作業員のモニタリング
表面および人員の検査は、重要および非重要な製造エリアにおける消毒手順の有効性を監視するために、さまざまな微生物を採取・検出・定量する手法です。 製造環境における衛生基準は、完成品の微生物学的安全性および品質に直結しています。消費者を保護するため、EUのcGMP、米国FDAの無菌製造ガイダンス、USP <1116>など、製薬、化粧品、食品、飲料などの業界を規制するために適用される方法が、いくつかの政府機関によって策定されています。
注目のカテゴリー
実用的な大気サンプリング装置
環境モニタリングおよび無菌プロセスのシミュレーション
さまざまな原理に基づいた多用途な空気サンプリング装置をご覧いただき、お客様のニーズに合わせた技術ソリューションをご検討ください。食品、クリーンルーム、危険区域など、幅広い用途向けに設計されています。
商品を見る
モニターとキーボードを備えたテスター。
衛生モニタリング
衛生モニタリングでは、ATP検査、NAD検査、タンパク質検査、あるいはスワブサンプリングなどの手法を用いて、食品・飲料のHACCPや大麻の微生物検査において、貴社の衛生管理手順の有効性を検証します。
商品を見る
従来の表面モニタリング
製品の安全性を確保するためには、作業台、壁、ドアなどの生産エリアや、アイソレーター、クリーンルーム内の表面の清浄度をモニタリングすることが極めて重要です。これらの表面やエリアは、製品の使用や摂取に支障をきたす可能性のある交差汚染のリスクを低減するため、微生物が存在してはなりません。 
無菌環境や管理された環境では、表面サンプリング法による頻繁なモニタリングが必要です。平らな表面のサンプリングは、接触プレートやスライドガラスを表面に均一かつ一定の圧力で数秒間押し当てることで行います。その後、サンプルプレートやスライドガラスをインキュベートして微生物を増殖させ、増殖した細菌の菌数を測定します。インキュベーション条件は、微生物叢の組成や規制要件によって異なります。曲面や手の届きにくい箇所は、スワブ検査法によってモニタリングすることができます。
迅速な表面モニタリング
迅速な結果を必要とする製造業者は、衛生処理後や操業前に、迅速な手法を用いて微生物残留量を定量することができます。このような手法には、機器を必要としない比色法や、ルミノメーターなどの測定機器を必要とするサンプリングスワブなどがあります。迅速な品質管理手法へのニーズは、食品・飲料業界で特に高まっています。これは、製造される製品が腐敗しやすい性質を持つためですが、生産需要の増加に対応するため、他の業界でも同様です。
作業員モニタリング
無菌環境の維持を確保するために、作業員モニタリングが実施されます。施設内の汚染の大部分は、クリーンルームで作業する作業員に起因しています。無菌クリーンルームへの出入りにあたっては、作業員がガウン着用および滅菌に関する特定の手順に従う必要があります。
文書検索
さらに詳しい情報をお探しですか?
データシート、証明書、技術資料については、当社のドキュメント検索をご利用ください。
ドキュメントを検索