IsoBag® による環境モニタリングワークフローの最適化
γ線照射済みのコンタクトプレートや寒天培地プレートを、事前除染なしでアイソレーターに簡単に直接
IsoBag® は、コンタクトプレートや寒天培地プレートを製造用アイソレーターに迅速かつ安全に移動できるため、無菌製造用アイソレーター内における環境モニタリングワークフローを改善します。メルク独自の輸送・包装用バッグはアイソレーターのアルファポートに簡単に装着できます。そのため、プレートをいつでも使用可能な状態に保ち、アイソレーター内で余計なスペースを占めることなく便利に培地プレートを保管することができます。寒天培地またはコンタクトプレートを移す前の除染サイクルが不要なため、実際の製造工程に時間をあてることができ、コストを削減できます。
IsoBags®の独自機能:
- すぐに使える一重包装のコンタクトプレートまたは寒天培地プレートが同梱済みのDPTE BetaBag®
- どの190 mm DPTE® Alphaポートにも接続できるベータポート
- シャーレのロック可能(有/無)のコンタクトプレート・寒天培地プレートに入ったTSA + LTHTh培地
- ICRプレートのバッチに対応するトレーサブルなプレート入り
- 複数回の脱着に対応
- 使用済みプレートの安全な搬送のための無菌輸送バッグ
IsoBag®で提供しているICR/ICR PLUSコンタクトプレート・寒天培地プレート
アイソレーター・クリーンルーム内の環境モニタリングに特化してデザインされたプレートを豊富に取り揃えています:TSA + LTHTh含有のシャーレのロック機能なしのICRとロック機能ありのICRplusのコンタクトプレートと寒天培地プレート。
ICRコンタクト・寒天培地プレートは、最大限の安全、信頼性、利便性を保証します:
- 各プレートの2次元バーコード:
- 透明でVHP不透過性のバリア包装
- クリーンルーム内で製造され、最終包装でγ線照射済み
- 欧州・米国薬局方の推奨に従って調製
- 室温安定性
- 長期保存可能
- 多種多様な消毒剤を不活化し、VHP残留物を阻害するために使用できる4つの中和剤
- さらにメルクのICRplusシリーズのコンタクトプレートと寒天培地プレートには、安全な輸送と培養条件に対応するためCLOSEDとVENTの開閉オプションが使い分けできます。
IsoBag®使用の有無別の無菌製造における環境モニタリングワークフローの比較
IsoBag®を使用しない場合のワークフロー |
---|
IsoBag®を使用する場合のワークフロー |