Merck
ホーム製品マイクロバイオロジー無菌試験の消耗品(フィルター、培地)および装置
無菌試験の消耗品(フィルター、培地)および装置
無菌試験は、無菌医薬品の製品の出荷判定に不可欠な試験です。偽陰性の場合、微生物汚染された製品が市場に出回る可能性があります。一方で擬陽性の場合、長期にわたり多くの調査費用がかかる可能性があります。米国薬局方(USP)、ヨーロッパ薬局方(EP)、日本薬局方(JP)などの規制に準拠した私たちの幅広い品質管理ソリューションのポートフォリオなら、信頼できる無菌試験結果が得られます。 
無菌試験用Steritest®システム
Steritest®システムを、試料、パッケージ、制御された試験環境のニーズに合わせて設定しましょう。
規制を完全に遵守した試験作業工程(USP<71>、EP<2.6.1>、日本薬局方<4.06>)を提供する私たちのポートフォリオは以下を含みます。
  • 無菌試験用ポンプ・アクセサリー
  • メンブレンろ過装置
  • 培地、洗浄液、溶剤
  • 直接法
迅速無菌試験用Milliflex® Rapidシステム
Milliflex® Rapidシステム2.0は、製造工程を通してろ過可能なサンプル中に生存している微生物を迅速に検出、イメージング、定量するための自動化ソリューションです。Milliflex® Rapidシステム2.0は、最新技術のATPベース技術と高感度検出カメラにより、従来の14日間ではなく5日間で無菌試験の結果を判定し、汚染が発生した場合には、より迅速な是正措置を実施できます。
無菌試験デバイス
偽陽性や偽陰性のリスクを最小限に抑えたSteritest® NEOユニットは、市場で入手可能な最も信頼性の高いろ過デバイスであることが証明されています。
無菌試験用培地・洗浄液
無菌試験用培地や洗浄液は、国際的な基準を満たすように調製・品質試験をクリアされたものを出荷しています。ハイレベルの品質と高い信頼性を提供します。
無菌試験ポンプ
Steritest® Symbioポンプは、あらゆる試験環境で使用できるように設計されています。お客様のワークフローを高速化・合理化するとともに、安全性、信頼性、利便性を最大にします。
無菌試験用アクセサリー
Steritest® Symbioアクセサリーは、毎日の無菌試験の作業性を向上させるように設計されています。お客様の特別なご要望に応えるため、アクセサリーはさまざまな剤型の医薬品に対応できるようになっています。
直接法
さまざまな直接法の要件に応じた、非ろ過性試料の無菌試験
迅速無菌試験法
Milliflex® Rapidシステム2.0は、生物学的製剤中の微生物汚染を特定するためのより迅速な無菌試験として、FDAの生物製剤評価研究センターによって迅速無菌試験に使用できることが証明されています。