Merck
B6777
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸 p-トルイジン塩
BioReagent, ≥99%, powder, suitable for molecular biology
別名:
BCIP® p-トルイジン塩, X-リン酸 p-トルイジン塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
CAS番号:
分子量:
433.62
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
229-506-1
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸 p-トルイジン塩, BioReagent, Molecular Biology, powder, ≥99%
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
DMF: 20 mg/mL, H2O: insoluble
foreign activity
Protease, none detected
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
アルカリホスファタ-ゼ検出用の組織化学的基質です。
Application
アルカリホスファタ-ゼ標識分子の比色検出に使用されます。
アルカリホスファタ-ゼ標識分子の発色検出用として、リン酸 5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル(BCIP)とニトロブル-テトラゾリウム(NBT)の2種類をご用意しています。BCIP/NBT基質は用途が広く、ノ-ザンブロッティング, サザンブロッティング, ウエスタンブロッティングやin situハイブリダイゼ-ション, 免疫組織化学的検査など様々な目的に使用することができます。
BCIPには2種類の塩があり、二ナトリウム塩は水に、p-トルイジン塩はジメチルホルムアミドに溶解します。これらの塩は、NBTと反応バッファ-と組み合わせてアルカリホスファタ-ゼ検出用基質溶液を作成するための、ストック溶液の調製に用いられます。本基質をアルカリホスファタ-ゼとインキュベ-ションすると、容易に目視できる紫色の不溶性のNBTジホルマザンが生成されます。さらに使いやすいように、溶解しやすいタブレットやそのままお使いいただける溶液等のBCIP/NBT混合物もご用意しています。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
注意喚起語
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
劇物
pdsc
B6777-500MG:4548173189352 + B6777-25MG:4548173276281 + B6777-100MG:4548173189345
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)