Merck
リン酸塩
画像は、「Phosphate buffered saline 10 mL」とラベルが貼られた、赤色キャップの小さな白色のプラスチックボトルのようである。
「リン酸」という用語は、リン酸(H3PO4)由来のさまざまなアニオン、塩類、エステル、官能基のことを指しており、これらはリン酸の3つの酸性プロトンを1つ以上除去または置換することにより形成されます。ほとんどのリン酸塩は、標準的な温度と圧力において水に溶解性があります。ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、アンモニウムのリン酸塩は、すべて水溶性ですが、その他は不溶性または難溶性です。リン酸水素やリン酸二水素は通常、他の対応するリン酸塩よりも高い溶解性を示します。
リン酸塩は、歯や骨の不可欠な構成要素として生体系において重要な役割を果たしています。リン酸塩は、構造上の重要性だけでなく、生体系で多面的な役割を果たしており、リン脂質のようにDNA構造、RNA構造、細胞構造の重要なビルディングブロックとして機能して、全体的な構造完全性を確保しています。さらに、リン酸塩はバッファーとしても機能し、細胞培養培地における安定したpHレベルに寄与し、細胞増殖と生存に最適な条件を作ります。
詳細はこちら: 
ビルディングブロックとしてのリン酸塩
バッファーとしてのリン酸塩
骨組織工学におけるリン酸カルシウムマイクロキャリア
ビルディングブロックとしてのリン酸塩
有機ビルディングブロック は、官能化有機分子で構成されており、有機合成のための基本要素の役割を果たします。リン酸塩は、DNAやRNAにおいてビルディングブロックとして中心的役割を果たしており、あらゆる生物において遺伝情報を運ぶ役目を担っています。置換反応では脱離基として機能し、多様な反応性を持つことから、複雑な有機分子の構造における有用な中間体となっています。
バッファーとしてのリン酸塩
リン酸バッファーは、医薬品や食品のサンプル中の微生物を定性的に検出するために設計された液体媒質です。サンプル希釈液として、また系列希釈を実施するための媒質として機能します。微生物実験の実施中に、pHに関連するばらつきを抑えます。
リン酸カリウム 
リン酸カリウムバッファーは、平衡透析、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)、アフィニティーキャピラリー電気泳動の研究で広く使用されています。
リン酸カリウム一塩基性は水溶性無機塩で、さまざまな用途で使用されており、リン酸バッファーやリン酸緩衝生理食塩水(PBS)の調製に大きく貢献しています。また、PEG1000(ポリエチレングリコール)/リン酸カリウム水溶性二相系(ATPS)の調製において有用であることが証明されています。
リン酸二カリウムは、pH範囲が8.5~9.6の有用な生化学用バッファーです。MMG(マルトース、メチルグリーン)培地、リン酸緩衝生理食塩水、および低張液の調製に使用されています。
リン酸ナトリウム 
リン酸ナトリウムは、プロセスチーズの増粘剤、膨張剤、乳化剤として使用されています。また、医療でも便秘治療や手術前の腸管前処置のために利用されています。効果的な防錆剤であり、界面活性剤に取り込まれて水を軟化させます。リン酸ナトリウムは、分子生物学、生化学、クロマトグラフィー研究において広く使用されているバッファーです。
リン酸一ナトリウムは、接着剤や洗剤の用途に適した非イオン性界面活性剤の合成における触媒としても使用されます。また、例えばヒト滑液中のアデノシンの測定、HPLC電気化学的検出による神経内分泌腫瘍マーカーの分析、およびHPLC/HPCEを用いる塩化ベンザルコニウムとその同族体の分析など、さまざまな分析のための高速液体クロマトグラフィー(HPLC)において移動相として使用されます。
骨組織工学におけるリン酸カルシウムマイクロキャリア
マイクロキャリア(MC)は、細胞に大きな表面積を与えるために組織工学で広く使用されており、足場依存性細胞の高収量培養を促進します。リン酸カルシウムは、カルシウムカチオンとリン酸アニオンで構成されており、全自然ヒト骨の無機組成の約60%を構成しています。これらのミネラルは、骨芽細胞における生物活性に著しい影響を及ぼし、接着、増殖、新生骨形成などのプロセスに影響を与えます。
リン酸カルシウムは、細胞外基質タンパク質の表面への吸着に影響を及ぼすことで、細胞接着や組織形成においても重要な役割を果たします。リン酸カルシウムの特性は、新生骨の石灰化に影響し、結果的には骨再生にも影響します。