Merck
109223
Sigma-Aldrich
1-ブロモアダマンタン
99%
別名:
1-アダマンチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15Br
CAS番号:
分子量:
215.13
Beilstein:
1098857
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
116-118 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15Br/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
InChI Key
VQHPRVYDKRESCL-CHIWXEEVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ブロモアダマンタンは、α-, β-, and γ-シクロデキストリンと包接錯体を形成します。これは、β-ジケトンのCo(II)錯休のアルキル化を誘発します
アプリケーション
1-ブロモアダマンタンは、新しい有機-有機ナノスケール複合薄膜誘電体の合成に使用されました
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
109223-BULK:
109223-25G:
109223-VAR:
109223-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)