Merck
112771
Sigma-Aldrich
メチルイソチオシアネート
97%
別名:
Isothiocyanatomethane, Isothiocyanic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NCS
CAS番号:
分子量:
73.12
Beilstein:
605319
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
21 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
bp
117-118 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble
密度
1.069 g/cm3 at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isothiocyanate
SMILES記法
CN=C=S
InChI
1S/C2H3NS/c1-3-2-4/h1H3
InChI Key
LGDSHSYDSCRFAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルイソチオシアネート(MITC)は一般的な土壌燻蒸剤の副産物で、有毒で腐食性の皮膚および呼吸器刺激物です。フリーラジカル反応により分解され、汚染水から除去されます。†.
イソチオシアン酸メチルは、ワインの発酵防止剤や有効な殺虫剤として使用される活性化学物質です。
アプリケーション
メチルイソチオシアネートは、次の用途で使用できます。
  • アミノ酸配列分析
  • 河岸微生物群における殺虫剤メタム(メチルイソチアネートを有効成分とします)の作用を研究するため。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
112771-5KG:
112771-BULK:
112771-1KG:
112771-5G:4548173103105
112771-VAR:
112771-100G:4548173103082
112771-500G:4548173103099
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bio-inspired ultrasensitive colorimetric detection of methyl isothiocyanate on nylon-6 nanofibrous membrane: A comparison of biological thiol reactivities
Peixin T et al.
Journal of Hazardous Materials, 362, 375-382 (2019)
Microbial ecology, toxicology and chemical fate of methyl isothiocyanate in riparian soils from the upper Sacramento river.
Environmental Toxicology and Chemistry / Setac, 15(10), 1694-1701 (1996)
YongLin Ren et al.
Pest management science, 68(2), 194-201 (2011-07-23)
Methyl bromide is being phased out for use on stored commodities, as it is listed as an ozone-depleting substance, and phosphine is the fumigant widely used on grains. However, phosphine resistance occurs worldwide, and phosphine fumigation requires a long exposure
Yonglin Ren et al.
Journal of economic entomology, 101(2), 623-630 (2008-05-08)
Australian Standard White wheat, Triticum aestivum L. (a marketing grade with mixed grain hardness),with a moisture content of 12.5% was fumigated with a new ethyl formate formulation (95% ethyl formate plus 5% methyl isothiocyanate) identified and developed by Commonwealth Scientific
William S Cain et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 58(2), 173-180 (2010-07-17)
An unpublished laboratory study by Russell and Rush (1996) showed that human subjects sense the presence of methyl isothiocyanate (MITC) via the eyes at concentrations as low as hundreds of ppb in air, with dependence upon duration of exposure. The