詳細
6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid (6HPA, 6-Hydroxypicolinic acid) is a picolinic acid derivative. It has been reported to exhibit enol-keto tautomerism. It is a chelating ligand exhibiting potential complexing ability (via N,O-chelation or N,O,O-chelation). Intramolecular proton transfer (IPT) in tautomeric forms of 6HPA has been investigated by density functional theory (DFT) calculations.
アプリケーション
6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid may be used in the preparation of ruthenium(II) complex, [RuH(CO)(6-OH-py-2-COO)(PPh3)2].
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
384305-VAR:
384305-25G:
384305-5G:
384305-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)