Merck
392111
Sigma-Aldrich
メタクリル酸イソボルニル
technical grade
別名:
IBMA, メタクリル酸イソボルニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22O2
CAS番号:
分子量:
222.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
形状
liquid
含みます
150 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
127-129 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OC1C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-9(2)12(15)16-11-8-10-6-7-14(11,5)13(10,3)4/h10-11H,1,6-8H2,2-5H3/t10-,11?,14+/m1/s1
InChI Key
IAXXETNIOYFMLW-JENJKZFGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタクリル酸イソボルニルは、蒸気圧が低い反応性溶媒です。ガラス遷移温度(Tg)が高いポリマーを形成することでフリーラジカル重合を促進します。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
237.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
114 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
392111-BULK:
392111-1L:
392111-500ML:
392111-VAR:
392111-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)