Merck
420859
Sigma-Aldrich
LUDOX® TMA コロイド状シリカ
34 wt. % suspension in H2O
別名:
シリカ 調整用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
colloidal
品質水準
フォーム
liquid
濃度
34 wt. % suspension in H2O
表面積
~140 m2/g
pH
4-7
密度
1.23 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
LUDOX® TMAコロイド状シリカとn-アミルアミンは、排水、粗大化、および合体から泡を安定化するための表面活性粒子として使用されています。
その他の用途:
  • 多孔性ブラッグミラーの調製と、ポリジメチルシロキサンの溶浸による柔軟かつ生体適合的光学干渉フィルターへの使用。
  • ミニエマルション重合でラテックスを調製する際に、充填材および界面活性剤として機能します。
  • 界面重付加により安定したポリウレタンシェルを形成するシクロヘキサン中水ミニエマルションの安定剤として。
  • ポリウレタン分散液とコロイド状シリカ粒子からの有機無機ナノコンポジット膜の合成。
特徴および利点
脱イオン化
法的情報
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
420859-1L:4548173940694
420859-VAR:
420859-4L:4548173940700
420859-18L:4548173940687
420859-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)