Merck
448680
Sigma-Aldrich
α-エチルベンジルアミン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(C2H5)NH2
CAS番号:
分子量:
135.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
CCC(N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2,10H2,1H3
InChI Key
AQFLVLHRZFLDDV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
448680-1G:
448680-10G:
448680-VAR:
448680-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)