アッセイ
97%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
O=C1C(=O)c2cccnc2-c3ncccc13
InChI
1S/C12H6N2O2/c15-11-7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(11)16)4-2-6-14-10/h1-6H
InChI Key
KCALAFIVPCAXJI-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,10-フェナントロリン-5,6-ジオン(フェンディオ)は、強力な抗真菌および抗癌活性を示すCu(II)およびAg(I)フェンディオ複合体を形成します。ガラス状炭素(GC)電極の遷移金属フェンディオ複合体による修飾は、低過電圧でのNADHの触媒的酸化をもたらします。
アプリケーション
1,10-フェナントロリン-5,6-ジオンは、早期遷移金属イオンとのホモおよびヘテロ金属複合体の調製に使用されます。
二機能性のキノン酸化剤は、Zn2+触媒と組み合わせて使用される場合、インドールを含む様々な付加価値モチーフへの、二級アミンの好気性酸化に影響します。
二級アミンおよび窒素複素環の二機能性キノン触媒との生体模倣好気性酸化
二級アミンおよび窒素複素環の二機能性キノン触媒との生体模倣好気性酸化
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
496383-1G:
496383-VAR:
496383-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)