Merck
521264
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NSi
CAS番号:
分子量:
175.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1cccnc1
InChI
1S/C10H13NSi/c1-12(2,3)8-6-10-5-4-7-11-9-10/h4-5,7,9H,1-3H3
InChI Key
MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine is a pyridine derivative.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.9 °F - closed cup
引火点(℃)
94.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
521264-5G:
521264-VAR:
521264-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)