コンテンツへスキップ
528811
2-アミノ-5-ブロモ安息香酸メチル
96%
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
BrC6H3(NH2)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
230.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
96%
mp
72-74 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
COC(=O)c1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
QVNYNHCNNGKULA-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecules of methyl 2-amino-5-bromobenzoate are linked by N-H...O bonds and consists of zigzag chains running along the b-axis direction. The nonlinear optical single crystal of M2A5B grown by Sankaranarayanan-Ramasamy (SR) Unidirectional growth method shows good optical transparency and mechanical stability.
Application
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate may be used in the synthesis of:
  • methyl 5-bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
  • methyl 5-bromo-2-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}-benzoate
  • (2-{[4-bromo-2-(methoxycarbonyl)phenyl]amino}-2-oxoethoxy)acetic acid
  • 7-bromo-2,3-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazolin-9(1H)-one
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
528811-25G: + 528811-VAR: + 528811-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)