Merck
535788
Sigma-Aldrich
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H35N3O
CAS番号:
分子量:
393.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
屈折率
n20/D 1.574 (lit.)
品質水準
mp
>350 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble <0.01 ppm at 20 °C
acetone, chloroform, ethyl acetate, n-hexane, methylene chloride, and toluene: 50 wt. % at 20 °C
密度
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(C(N1N=C2C=CC=CC2=N1)=CC(C)=C3)=C3CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H35N3O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-21-18-20(2)19-24(25(21)29)28-26-22-16-13-14-17-23(22)27-28/h13-14,16-19,29H,3-12,15H2,1-2H3
InChI Key
VQMHSKWEJGIXGA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Low volatile liquid benzotriazole UV light absorber/stabilizer.
Imparts outstanding light stability and protection efficiency without imparting any yellowness to the protected substrate.
物理的形状
Dodecyl chain is branched and linear.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.0 °F - closed cup
引火点(℃)
112.8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
535788-VAR:
535788-BULK:
535788-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)