Merck
745723
Sigma-Aldrich
3-メチル-1-ブチン
95%
別名:
1-イソペンチン, 2-メチル-3-ブチン, 3,3-ジメチル-1-プロピン, イソプロピルアセチレン, イソプロピルエチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8
CAS番号:
分子量:
68.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.374
密度
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C#CC(C)C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h1,5H,2-3H3
InChI Key
USCSRAJGJYMJFZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-メチル-1-ブチンは、官能化シクロヘプタジエンのルテニウム触媒合成およびチタン触媒[2+2+1]多成分ピロール合成の反応物として使用できます。また、(+)-frondosin A、(−)-シトリナジンA、(+)-シトリナジンBおよびコラキセニオリドAの全合成の前駆体としても使用されます。
3-メチル-1-ブチンは、次の物質の調製に使用できる末端アルキンです。
  • N-置換マレイミドと反応させ、Co2(CO)8媒介ポーソン-カーン反応を介して調製するマレイミド融合シクロペンテノン。
  • オシラトキシンDおよびそのアナログの全合成に使用されるアルキンカルボン酸(アルキンセグメントC)中間体。−
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F
引火点(℃)
-30 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
Jan Code
745723-5G:
745723-25G:
745723-BULK:
745723-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)