製品名
単層グラフェン膜, 1 in x 1 in on copper foil, with PMMA coating, avg. no. of layers, 1
品質水準
詳細
Film Coverage: >98%
Monolayer coverage: ≥92% (optical)
フォーム
film
品質
Raman analysis-monolayer
特徴
avg. no. of layers 1
不純物
<2% (optical)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided with a PMMA coating on top of the graphene in order to ease the transfer process and to avoid contamination. It′s a high quality product with great homogeneity.
Graphene film
- Growth method: CVD synthesis
- Appearance: Transparent film
- Transparency: > 97%
- Coverage: > 95%
- Number of graphene layers: 1
- Thickness (theoretical): 0.345 nm
- FET Electron Mobility on Al2O3: 2000 cm2/Vs
- FET Electron Mobility on SiO2/Si: 4000 cm2/Vs
- Sheet Resistance on SiO2/Si: 450±40 Ω/sq (1cm x1cm)
- Grain size: Up to 10 μm
Substrate Cu Foil
- Thickness: 18 μm
- Pre-treated for easier bottom layer removal: monolayer graphene on the back side of copper is partially removed, but not completely. Therefore, an additional treatment like RIE is needed before transfer to eliminate the bottom layer totally.
PMMA Coating
- Spin coated for high homogeneity
- Molecular weight: 495k
- Thickness: <100 nm
- PMMA model: 495K, A2
アプリケーション
- Graphene research
- Flexible batteries
- Electronics
- Aerospace industry
- MEMS and NEMS
- Micro actuators
- Conductive coatings
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900445-BULK:
900445-VAR:
900445-1EA:
900445-1EA-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
グラフェン電界効果トランジスタチップをご紹介します。研究初期での高品質GFETを製造するという負担をかけずに、アプリケーション主導の研究を可能にします。
さまざまなバイオセンシング技術でグラフェンの応用が成功したことで、その他グラフェン様材料・2次元材料のバイオセンシング用途の研究が進められています。
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。