904864
(S,R,S)-AHPC-PEG6-butyl azide
≥95%
別名:
(2S,4R)-1-((S)-27-Azido-2-(tert-butyl)-4-oxo-6,9,12,15,18,21-hexaoxa-3-azaheptacosanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (S,R,S)-AHPC-2-2-2-2-2-2-6-N3, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
ligand
VH032
アッセイ
≥95%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
azide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCN=[N+]=[N-]
アプリケーション
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
WGK
WGK 3
Jan Code
904864-50MG:
904864-VAR:
904864-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)