Merck
A15401
Sigma-Aldrich
アセチレンジカルボン酸 一カリウム塩
≥98%
別名:
2-ブチン二酸一-カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCC≡CCOOK
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
3571639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
SMILES記法
[K+].OC(=O)C#CC([O-])=O
InChI
1S/C4H2O4.K/c5-3(6)1-2-4(7)8;/h(H,5,6)(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
KLLYWRUTRAFSJT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A15401-100G:
A15401-5G:
A15401-BULK:
A15401-VAR:
A15401-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)