Merck
BMSC33031215
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for ”Sprint” 6H Plus
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
別名:
centrifuge rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.13
特徴
to hold 12 x 15 ml
メーカー/製品名
Benchmark Scientific C3303-1215
パラメーター
4000 rpm speed
適合性
Sprint 6H Plus
詳細
Optional 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
アプリケーション
Clinical centrifuge, centrifuge, research centrifuge, LC8, 15ml, 10ml, vacutainer, blood tube
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)