solid
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H5F3S/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
InChI Key
WCMLRSZJUIKVCW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wei Guo et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(67), 16941-16947 (2017-09-02)
An organotetrasulfide consists of a linear chain of four sulfur atoms that could accept up to 6 e
Noah D Bronstein et al.
ACS nano, 13(4), 3839-3846 (2019-03-12)
We present a combined experimental and theoretical study of ligand-ligand cooperativity during X-type carboxylate-to-carboxylate ligand exchange reactions on PbS quantum dot surfaces. We find that the ligand dipole moment (varied through changing the substituents on the benzene ring of cinnamic