Merck
D1009
Sigma-Aldrich
ドデカン二酸
99%
別名:
1,10-デカンジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOC(CH2)10COOH
CAS番号:
分子量:
230.30
Beilstein:
1782580
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
21 mmHg ( 222 °C)
品質水準
アッセイ
99%
形状
pellets
bp
245 °C/10 mmHg (lit.)
mp
127-129 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble 30 g/L at 23 °C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
428.0 °F - closed cup
引火点(℃)
220 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D1009-500G:
D1009-VAR:
D1009-BULK:
D1009-5G:
D1009-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)