Merck
D47102
Sigma-Aldrich
Dibutyl maleate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OCOCH=CHCOO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
228.28
Beilstein:
1726634
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
281 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(/[H])C(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C12H20O4/c1-3-5-9-15-11(13)7-8-12(14)16-10-6-4-2/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
InChI Key
JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
248.0 °F
引火点(℃)
120 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D47102-BULK:
D47102-250ML:
D47102-1L:
D47102-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)