物質
clear vial
特徴
vial type with Marking Patch with 11-0000-300 inserts
包装
pkg of 1 packs
メーカー/製品名
WHEATON® 11-5200-300
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chromatography
特徴および利点
- Double ring finish for added closure performance.
- Approved for LC & GC.
- Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)