Merck
GF89918500
ビスマス
foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, 100%
別名:
ビスマス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Bi
CAS番号:
分子量:
208.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141706
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
100%
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 899-185-00
抵抗性
129 μΩ-cm, 20°C
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI Key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)