詳細
ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エンは、遷移金属触媒によるアルケンの二量化に使用される環状オレフィンです。
メチルアルミノキサン(MAO)で活性化されたクロロベンゼンの存在下で、Co(II)化合物とメタロセンη5-(C5Me5)Co-η2-Cl]22を用いた、ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン(ノルボルネン)のビニル重合が報告されています。エテンの存在下で、ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エンのCo(II)触媒重合が報告されています。
メチルアルミノキサン(MAO)で活性化されたクロロベンゼンの存在下で、Co(II)化合物とメタロセンη5-(C5Me5)Co-η2-Cl]22を用いた、ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン(ノルボルネン)のビニル重合が報告されています。エテンの存在下で、ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エンのCo(II)触媒重合が報告されています。
アプリケーション
ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エンは、 cis,exo-2,3-ジアリール置換ビシクロ[2.2.1]ヘプタンまたはビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エンの調製に使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
17.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
N32407-VAR:
N32407-5G:
N32407-BULK:
N32407-100G:
N32407-500G:
N32407-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)