物質
colorless tube
glass tube
ジョイント
joint: ST/NS14/20
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
Push fit
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech F561025
キャパシティ
25 mL
25 mL
バルブサイズ
0-4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied with high vacuum valve with PTFE o-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック