Merck
T19208
Sigma-Aldrich
β-テトラロン
98%
別名:
3,4-ジヒドロ-2(1H)-ナフタレノン, 3,4-ジヒドロ-2-ナフトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O
CAS番号:
分子量:
146.19
Beilstein:
509386
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.560 (lit.)
bp
131 °C/11 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
InChI Key
KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T19208-BULK:
T19208-25G:
T19208-VAR:
T19208-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)