Merck
Z106917
Sigma-Aldrich
PE bench-top base
size L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103406
NACRES:
NB.35
サイズ
L
24 in. × 34 1/2 in.
厚さ
1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BENCH-TOP BASE is not autoclavable and PP BENCH TRAY and rod are autoclavable.
Rigid. Keeps AtmosBag in place. Fits inside respective bag.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)