Merck
Z506575
Perfektum® one-way high pressure stopcock
male Luer lock to threaded female Luer lock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122000
NACRES:
NB.03
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
Cadence Science 6021HP
詳細
Chrome-plated brass body. High pressure rating up to 290psi.
法的情報
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
3-way stopcock female Luer lock to male Luer, right side, female Luer lock, compression-nut
CAD6001
3-way stopcock
3-way stopcock female Luer lock to male Luer lock, left side, female Luer lock
CAD6017
3-way stopcock
3-way stopcock female Luer lock to male Luer lock, right side, female Luer lock, compression-nut
CAD6011
3-way stopcock
3-way stopcock female Luer lock to male Luer lock, left side, female Luer lock, stainless steel
CAD6017SS
3-way stopcock