Merck
Z742413
Qチューブ用高圧アダプター
for 12 mL Q-Tube, max. pressure 180 psi
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NB.51
物質
aluminum
メーカー/製品名
Q Labtech 100-TA0180-120
パラメーター
-200 psi pressure (max)
180 psi max. pressure
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pressure Adapter-12 mL-180 psi is designed to fit on 12 mL systems. This blue anodized aluminum adapter can hold up to 180 psi internal pressure. This higher threshold is ideal for hydrogenation and reactions involving ammonia hydroxide, methylamine, dimethylamine, formaldehyde, acetaldehyde, and hydrogen chloride.
法的情報
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)