特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=NN=C(N1C2=C3C=C(Cl)C=C2)CN=C3C4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C4Cl
InChI
1S/C17H12Cl2N4/c1-10-21-22-16-9-20-17(12-4-2-3-5-14(12)19)13-8-11(18)6-7-15(13)23(10)16/h2-8H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D
InChI Key
JOFWLTCLBGQGBO-QFFDRWTDSA-N
詳細
アプリケーション
- Quantitative Bioanalysis in Urine: Triazolam-d₄ is utilized as an internal standard in liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the simultaneous quantification of triazolam and its metabolites in human urine, providing crucial insights for clinical toxicology and forensic investigations (Pan et al., 2011).
- Pharmacokinetic Studies in Plasma: Employed in liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the simultaneous determination of triazolam and its metabolites in human plasma, Triazolam-d₄ enhances the precision of pharmacokinetic profiles in medical research, aiding in the optimization of therapeutic dosing (Pan et al., 2008).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-908-CC:
T-908-1ML:4548173315874