Merck
1.04984
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Potassium ferrocyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
CAS番号:
分子量:
422.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
237-722-2
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.0-102.0% (cerimetric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-102.0% (cerimetric)
フォーム
solid
有効性
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
かさ密度
950‑1050 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
InChI Key
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: PX1460; PX1460-1; PX1460-20
アナリシスノート
Assay (cerimetric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2