Merck
8290-OP
Millipore
リン酸ナトリウム 一塩基性 一水和物
OmniPur® Grade, 98.0-102.0%
別名:
リン酸一ナトリウム, リン酸二水素ナトリウム 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaH2PO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
137.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
品質水準
形状
crystalline powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
輸送温度
ambient
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: 98.0-102.0%
Chloride (Cl): 0.0005% max
DNase: None detected
Heavy metals (ICP-OES): 0.001% max
Insoluble matter: 0.01% max
Iron (Fe): 0.001% max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
pH (5%, water): 4.1-4.5
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): 0.003% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
警告
Toxicity: Irritant (B)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
8295-5KG:
8290:
8290-25KG:
8290-500GM:
試験成績書(COA)