コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
SCM302
Sigma-Aldrich
胚体内胚葉誘導培地
別名:
胚体内胚葉誘導培地
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.71
フォーム
liquid
包装
pkg of 50 mL
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
不純物
<2 EU/mL endotoxin
pH
7.0-7.4
アプリケーション
cell analysis
詳細
胚体内胚葉は、甲状腺、胸腺、肺、肝臓、膵臓の細胞と同様に、気道と消化管の上皮内層を形成します。胚体内胚葉誘導培地(SCM302)は、ヒト多能性幹細胞(ES/iPSC)を胚体内胚葉(DE)細胞に効率的に分化させることを目的とした、規定の、動物由来成分を含まないすぐに使用できる無血清培地です。
3日間の分化プロトコルは単純であり、複数のヒトiPS細胞株で検証されています。 分化した細胞は、CXCR4、c-Kit,Sox-17、FOXA2などの内胚葉マーカーを高レベル(>85%)で発現し、さらに特殊な内胚葉細胞系統に分化すると考えられます。胚体内胚葉誘導培地を使用して、hiPS由来結腸(カタログ番号:SCC300)および肺のオルガノイドなどの3Dオルガノイドを作成できます。
アプリケーション
ヒト多能性幹細胞(ES/iPSC)をCXCR4+/c-Kit+/Sox-17+/FOXA2+胚体内胚葉(DE)細胞に効率的に分化させるための、すぐに使用できる無血清培地です。
研究のカテゴリ:
幹細胞研究
品質
外観:澄明な液体/粒子なし
無菌性試験:増殖なし
エンドトキシン:<2 EU/mL
pH:7.0~7.4
マイコプラズマ:陰性
機能アッセイ:>誘導3日後に85% CXCR4+ c-Kit+ 二重陽性。
保管および安定性
受領後は -20℃で保存してください。 使用の準備をする際に2~8℃で一晩解凍します。解凍したら、よく混ぜて少量(10 mL)を分注し、直ちに使用します。保存期間は2~8℃で最長1週間です。 再冷凍しないでください。 未使用の分注液は、-20℃で使用期限まで保存できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SCM302:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
肺オルガノイドは、ヒトの肺の発生や呼吸器疾患の研究において有用な3次元(3D)モデルです。3dGRO®分化プロトコルは、4つのステップでヒトiPSCからオルガノイドを生成します。
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
プロトコル
優れた特性を有する凍結保存状態のヒトiPS細胞由来腸オルガノイドと、iPS細胞から上皮性腸オルガノイドへ分化させるための段階的なオルガノイド培養のプロトコル。
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.