主要文書
SYMBSVB01
Millipore
Steritest®ホルダー
For sterile bags and Steridilutor® vent chamber, for use with Steritest® Symbio pump
別名:
バッグおよびベントマウント
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
NACRES:
NB.79
物質
316L stainless steel
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Steritest®
入力
pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
輸送温度
ambient
詳細
Steritest®ホルダーは、粉末を溶解および液体を希釈する場合にSteridilutor®ベントチャンバーを液面の上で維持するように設計された付属品です。これにより圧力が確実に解放されるため、バイアルの漏れを防止できます。無菌の折り畳み式バッグをホルダーのフックからつるすことにより、作業ベンチを解放しましょう。ホルダーはすべてのSteritest®ポンプに適合します。
アプリケーション
Steritest®ホルダーは、液体サンプリング中のSteritest® SymbioボトルホルダーおよびSteridilutor®拡張チャンバーのベントからバッグをつるすために使用されます(Steritest®デバイスでろ過する前に小型バイアルで粉末サンプルを溶解および/または希釈するために使用される付属品)。
法的情報
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany