Merck
PHOSS-RO
Roche
PhosSTOP
sufficient for 10 10mL buffer preparations, sufficient for 20 10mL buffer preparations, suitable for tissue processing, suitable for immunoprecipitation (IP)
別名:
ホスファターゼ用阻害剤タブレット, ホスファターゼ阻害剤タブレット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.28
フォーム:
tablet
溶解性:
aqueous buffer: soluble
保管温度:
2-8°C
フォーム
tablet
使用法
sufficient for 10 10mL buffer preparations
sufficient for 20 10mL buffer preparations
包装
pkg of 10 tablets (04906845001)
pkg of 20 tablets (04906837001)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
tissue processing: suitable
溶解性
aqueous buffer: soluble
保管温度
2-8°C
詳細
PhosSTOP タブレットは、ホスファターゼ阻害剤を独自にブレンドしたものであり、ホルマリンを含むバッファー(ホルマリン固定用)などの水溶液(バッファー)に素早く溶ける、すぐに使用できるタブレットとして作成されています。
特異性
タンパク質を脱リン酸化から保護します。本タブレットは、細菌、哺乳類、酵母、および植物抽出物中の、酸性およびアルカリ性ホスファターゼに加え、セリン/スレオニン(PP1、PP2A、および PP2B)、およびチロシンタンパク質ホスファターゼ(PTP)を阻害します。
アプリケーション
PhosSTOP は、タンパク質抽出物を脱リン酸化から保護します。本タブレットは、細菌、昆虫、哺乳類、酵母、および植物抽出物中の、酸性およびアルカリ性ホスファターゼなど幅広いスペクトルのホスファターゼに加え、セリン/スレオニン(PP1、PP2A、および PP2B)、二重特異性ホスファターゼ、およびチロシンタンパク質ホスファターゼ(PTP)を阻害します。PhosSTOP タブレットは、リン酸化タンパク質の精製および検出に適しています。また、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)組織切片における脱リン酸化の阻害にも使用されます。
PhosSTOP タブレットは、タンパク質を脱リン酸化とプロテアーゼ消化から同時に保護するために、cOmplete プロテアーゼ阻害剤カクテルタブレットと組み合わせて使用することができます。両阻害剤タブレットは、併用時でもその活性を維持します。
PhosSTOP 阻害剤は、タンパク定量における効果が評価されています。本製品による阻害は、BCA 法やブラッドフォード法によるタンパク質定量に、ほとんど影響を及ぼしません。
PhosSTOPは、以下の成分として使用されています:
  • タンパク質上清を得るための凍結マウス組織を溶解する溶解バッファー
  • 骨由来マクロファージの溶解
  • 細胞溶解および免疫沈降のための核抽出バッファー
特徴および利点
非毒性の PhosSTOP ホスファターゼ阻害剤カクテルタブレットが、幅広いサンプル(例、哺乳類、植物、酵母、および細菌)にわたる、幅広いスペクトルのホスファターゼの、即時的、効果的、および簡便な阻害を提供します。PhosSTOP タブレットは、ホスファターゼ阻害剤を独自にブレンドしたものであり、水に素早く溶ける、すぐに使用できるタブレットとして作成されています。
  • 徹底的な保護:酸性およびアルカリ性ホスファターゼに加え、セリン/スレオニン(PP1、PP2A、および PP2B)、およびチロシンタンパク質ホスファターゼを阻害します。
  • 安全:非毒性の PhosSTOP タブレットは水溶液に溶解し、有機溶媒(DMSO など)は避けてください。
  • ホルマリン固定に適合:組織学切片中のタンパク質のリン酸化状態を維持します。
  • 便利:正しいホスファターゼ阻害剤を調べるための無駄な時間を削減。
  • 簡単:すぐに溶解するタブレットをバッファーに加えるだけ。
  • 安定性:ストック溶液は、2 ~ 8°Cで 1ヶ月、-15 ~ -25°Cで最低でも 6 ヶ月保管できます。
ホスファターゼとプロテアーゼの両方を阻害する、包括的なタンパク質の保護には、PhosSTOP と cOmplete または cOmplete ULTRA プロテアーゼ阻害剤タブレットを併用してください。
調製ノート
使用濃度:1 タブレット/10 mL 細胞抽出溶またはバッファー
使用液:蒸留水または水系バッファー(ホルマリン含有バッファーを含む)での使用をお勧めします。
水系バッファー10 mL 当たり1 タブレットを溶解してください。別の方法としては、1 mL の蒸留水または 100 mM リン酸バッファー pH 7.0 を使用して 10倍のストック溶液を調製します。より高濃度(20倍など)のストック溶液が調製できます。
保管条件(使用液):2 ~ 8°C
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
法的情報
PhosSTOP is a trademark of Roche
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The SMX DNA repair tri-nuclease
Wyatt HDM, et al.
Molecular Cell, 65(5), 848-860 (2017)
Piliang Hao et al.
PloS one, 6(2), e16884-e16884 (2011-03-05)
Protein post-translational modifications (PTMs) are regulated separately from protein expression levels. Thus, simultaneous characterization of the proteome and its PTMs is pivotal to an understanding of protein regulation, function and activity. However, concurrent analysis of the proteome and its PTMs
Expression of siglec-E alters the proteome of lipopolysaccharide (LPS)-activated macrophages but does not affect LPS-driven cytokine production or toll-like receptor 4 endocytosis
Nagala M, et al.
Frontiers in Immunology, 8, 1926-1926 (2018)
Huperzine A ameliorates obesity-related cognitive performance impairments involving neuronal insulin signaling pathway in mice
Wang HY, et al.
Acta Pharmacologica Sinica, 1-1 (2019)
I H Cheng et al.
Neuroscience, 183, 178-188 (2011-04-05)
Collagen VI, one of the extracellular matrix proteins, has been implicated in regulating cell proliferation and reducing apoptosis in several different systems. However, the role of collagen VI in the central nervous system remains unclear. In this manuscript, we demonstrated
資料
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Rocheのプロテアーゼおよびホスファターゼ阻害剤カクテルタブレットで、単離後のタンパク質を最大限に保護
関連コンテンツ
The phosphatase inhibitors included in PhosSTOP Tablets can be deactivated or removed from a lysate using dialysis.
界面活性剤可溶化、凍結融解溶解、浸透圧ショック、超音波処理、酵素細胞溶解、および、機械的破砕技術(ダウンス、ポリトロン、乳鉢と乳棒によるホモジナイズなど)を含む細胞溶解とタンパク質抽出法の概要。
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.