グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.55 (vs air)
アッセイ
≥99.4%
形状
liquid
自己発火温度
649 °F
expl. lim.
11.2 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
100%
不純物
≤0.0008 meq/g Titr. acid
≤0.01% butyraldehyde
≤0.1% water
≤0.2% butyl ether
蒸発残留物質
≤0.005%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This ACS grade 1-Butanol is a drop-in replacement for traditional 1-Butanol applications. Made from 100% renewable carbon (verified through C14 ASTM D6866-16 testing) and produced in an environmentally-friendly way which reduces the carbon footprint of production and reduces reliance on fossil-fuels.
It is also free from many contaminants that are present in petroleum derived 1-Butanol, such as isobutanol and aldehydes.
アプリケーション
1-Butanol may be used in applications such as:
- Extraction and purification of compounds
- Solvent in chemical synthesis
- Intermediate in polymer synthesis
- Adhesives and sealants formulation
- Coatings
特徴および利点
- ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
- Renewable Carbon Content – ≥99.9%
- Made from Renewable Resource
- Replacement for Petroleum-based 1-Butanol
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901351-VAR:
901351-2.5L:
901351-BULK:
901351-1L:
901351-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)