Merck
B1000000
ベタメタゾン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
9α-フルオロ-11β,17α,21-トリヒドロキシ-16β-メチルプレグナ-1,4-ジエン-3,20-ジオン, 9α-フルオロ-16β-メチル-11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン, 9α-フルオロ-16β-メチルプレドニゾロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H29FO5
CAS番号:
分子量:
392.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
betamethasone
包装
pkg of 60 mg
メーカー/製品名
EDQM
保管条件
protect from light
white
mp
235-237 °C (lit.)
235.6 °C (456.1°F at 1013.0 hPa)
溶解性
water: slightly soluble 0.063 g/L at 37 °C
密度
0.305 g/cm3 at 25 °C (77°F)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI Key
UREBDLICKHMUKA-DVTGEIKXSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Betamethasone, a synthetic glucocorticoid, belongs to the corticosteroid family of active pharmaceutical ingredients (APIs).
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Betamethasone EP reference standard may be used as a pharmaceutical primary standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by chromatographic and spectrophotometric techniques.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,Kidney,Endocrine system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
B1000000:
B1000000-75MG:
B1000000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)