Merck
B6506
ベンズアミジン 塩酸塩 水和物
≥99%
別名:
アミジノベンゼン 塩酸塩, ベンズアミジニウムクロリド, ベンゼンカルボキシミドアミド 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C6H5C(=NH)NH2 · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
156.61 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-795-4
Beilstein/REAXYS Number:
3594959
MDL number:
eCl@ss:
32160703
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
86-88 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2.ClH.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H,(H3,8,9);1H;1H2
InChI key
BQVJCMMLDJPBFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
ベンズアミジン塩酸塩水和物は、以下のことに使用されます:
  • ウェスタンブロット解析
  • 免疫沈降
  • 酵母ダイニンの精製
  • 刷子縁膜小胞の調製におけるプロテアーゼ阻害剤として
  • ヒト関節液、血液、涙液の処理
  • 軟骨の非特異的分解の阻害
Biochem/physiol Actions
トリプシン、トリプシン様酵素、およびセリンプロテアーゼの可逆的インヒビターです。一般的なプロテアーゼの阻害には約1 mMの濃度でお使いください。酵母菌由来のプロテアーゼの阻害では0.5~4.0 mMの濃度でお使いください。多くの場合、ペプスタチンAで代用することが可能です。
トリプシンに対してだけでなく、トロンビンやプラスミンに対しても強力な競合的インヒビターであることが知られています。また、ヒト血漿中でのグルカゴンの分解に対する阻害活性がアプロチニンと同等であることも明らかになっています。
ペプチダーゼの阻害剤です。
Preparation Note
水およびアルコールに溶解します。50 mg/mLで水に溶解・加熱すると透明な溶液が得られます。酸化感受性です。ご使用の前に、脱気した水で水溶液を毎回新たに調製することをお勧めします。なお、分注し凍結させ、不活性ガス雰囲気下で空気を追い出して保存すると、短時間は安定です。凍結溶液の使用期限については、まだ十分な情報がありません。
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)