この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H14O5S
CAS番号:
分子量:
354.38
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
205-609-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
326470
製品名
フェノールレッド, powder, BioReagent, suitable for cell culture
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
dark red to dark brown
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
>300 °C
solubility
1 M NaOH: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChI key
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
General description
フェノールレッドはフェノールスルホンフタレイン化合物です。弱い酸性溶液中でスルホン化ヒドロキシキノンとして存在します。アルカリ溶液中では、親水性のジアニオン(小さい赤色アニオンで、黄色ヒドロキシキノンよりも大きな共役系をもつ)を形成します。
Application
pH指示薬に適しています。
フェノールレッドは生物学および医療におけるpH指標剤として一般に用いられています。大腸菌株の同定目的で微生物培養培地に組み込まれています。臨床診断アプリケーションとしては、胃および十二指腸潰瘍の検査ならびに眼科における涙液の評価などがあります。フェノールレッドは、回腸粘膜の透過性の評価および歯科における歯根充てん材の細菌性漏出の評価にも使用されています。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under フェノールレッド
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves