詳細
Copper(I)oxide is a weak base that can be used in nucleophilic substitution, decarboxylation, cyclocondensation, and 1,1-addition reactions. It can also be used to form carbenoid intermediates from diazo compounds and radicals from arenediazonium salts.
アプリケーション
Copper(I) oxide can be used as a catalyst to synthesize:
- Ynones via solvent-free Sonogashira reaction.
- N-Heteroaryl derivatives via cross-coupling of nitrogen heterocycles with halopyridines.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208825-VAR:
208825-12KG:
208825-500G:4548173931296
208825-2KG:4548173931289
208825-BULK:
208825-25G:4548173931272
208825-VAR-D:
試験成績書(COA)