Merck
256412
Sigma-Aldrich
1,2,4-トリクロロベンゼン
suitable for HPLC, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl3
CAS番号:
分子量:
181.45
Beilstein:
956819
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
蒸気密度
>6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 40 °C)
アッセイ
≥99%
形状
solid or liquid
自己発火温度
1060 °F
expl. lim.
6.6 %, 150 °F
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
<0.020% water
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 308 nm Amax: 1.00
λ: 310 nm Amax: 0.50
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 375-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 液体クロマトグラフィー分析前の水、土壌、食品サンプル中のクロロベンゼンのオンラインマイクロ固相抽出用の吸着剤としての電界紡糸ポリアクリロニトリル/Zn-MOF-74@GO ナノ複合体の応用:この記事では、さまざまなサンプルから 1,2,4-トリクロロベンゼンを含むクロロベンゼンを抽出するための電界紡糸ポリアクリロニトリル/Zn-MOF-74@GO ナノ複合体の使用について検討します。この方法は、高い効率と選択性を示し、環境および食品安全アプリケーションに適しています(Amini et al., 2021)。
  • 電気クロマトグラフィー分離用の官能化共有結合有機フレームワーク 1 の容易な合成と固定化: この研究では、1,2,4-トリクロロベンゼンなどのクロロベンゼンを含むさまざまな化合物の電気クロマトグラフィー分離用の官能化共有結合有機フレームワークの合成と適用を行います。この方法は、分析および分離科学の可能性を示しています(Bao et al., 2021)。
おすすめ製品
HPLC又はLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
256412-VAR:
256412-BULK:
256412-900ML:
256412-2L:4548173927770
256412-6X1L:
256412-1L:4548173927763
256412-100ML:
256412-4X2L:
256412-4L:4548173921587
256412-4X4L:4548173925608