Merck
D251
Sigma-Aldrich
デカヒドロナフタレン、cis+trans混合物
reagent grade, 98%
別名:
Decalin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18
CAS番号:
分子量:
138.25
Beilstein:
878165
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
4.76 (vs air)
蒸気圧
42 mmHg ( 92 °C)
741 mmHg ( 188 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
自己発火温度
482 °F
expl. lim.
0.7-4.9 %, 100 °F
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
189-191 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
InChI Key
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans is a bicyclic organic compound that can be used as an industrial solvent. It can be prepared by the complete catalytic hydrogenation of naphthalene or tetralin.
アプリケーション
Decahydronaphthalene, mixture of cis+ trans can be used as a solvent in the:
  • Distannoxane-catalyzed synthesis of aliphatic polyesters via polycondensation.
  • Intramolecular carbonyl-ene cyclocondensation of oxygenated o-phenylallylbenzaldehydes to synthesize substituted naphthalenes.
法的情報
Decalin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D251-BULK:
D251-10L:
D251-500ML:
D251-18L-CS:
D251-VAR-D:
D251-VAR:
D251-2.5L:
D251-18L:
D251-1L:
D251-4L:
D251-20L:
試験成績書(COA)