Merck
2107
Water
E-Toxate™ endotoxin free
別名:
水
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Bp:
100 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
E-Toxate™ Water, endotoxin, free
form
liquid
Quality Segment
dilution
(for analytical testing)
impurities
endotoxin, free
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
application(s)
detection
compatibility
reagent for E-Toxate™
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-Toxate™ Water
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves
適用法令
2107-100ML: + 2107-30ML: + 2107-120ML: + 2107-500ML: + 2107-VAR: + 2107PROC: + 2107-30ML-KC: + 2107-50ML: + 2107-100ML-KC: + 2107-10ML: + 2107-120ML-KC: + 2107-50ML-KC: + 2107-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)