由来生物
Streptomyces aureofaciens
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥85.0% (HPLC)
形状
powder or crystals
色
faintly yellow to yellow
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
適合性
suitable for fluorescence
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
InChI Key
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
作用機序:30SサブユニットへのアミノアシルtRNAの結合を妨げることによってタンパク質合成(伸長)を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌。グラム陰性菌に対する作用はテトラサイクリンよりも弱くなっています。
耐性機序:細胞壁透過性の喪失。
包装
品質
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
26430-BULK:
26430-5G:
26430-100G:
26430-25G:
26430-VAR:
試験成績書(COA)