グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder blend
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
溶解性
H2O: 0.263 g/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
詳細
SSC Buffer powder is a standard reagent in Southern and Northern blotting procedures. This powder can be used to make SSC working solutions with concentrations ranging from 0.5x to 20x.
アプリケーション
サザンブロッティングに適しています。
構成
- Convenient pack sizes
- Multi-purpose use in hybridizations
- Easy-to-use powder makes fast, inexpensive solutions
SSC Buffer powder contains 0.3 M sodium citrate in 3M NaCl.
調製ノート
Dissolve 263.5 g in a final volume of 1L molecular biology grade water. The resulting 20x concentrate is approximately pH 7, and can be further diluted with water, as needed.
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
85639-1L:
85639-VAR:
85639-BULK:
85639-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)