Merck
B5655
BCIP®/NBT
SIGMAFAST™, alkaline phosphatase substrate, chromogenic, tablet
別名:
BCIP®/NBT アルカリホスファターゼ基質
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
SIGMAFAST™ BCIP®/NBT, tablet
form
tablet
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 10 mL, clear, yellow
storage temp.
−20°C
Application
SIGMAFAST BCIP®/NBTは、以下の基質として使用されています:
  • イムノブロッティングにおける抗マウスIgG結合アルカリホスファターゼ
  • 初代骨芽細胞の組織化学的染色におけるアルカリホスファターゼ
  • 骨髄間質細胞におけるアルカリホスファターゼ染色
Preparation Note
1錠を10 mLの脱イオン水に溶解すると、即使用可能なBCIP/NBT含有バッファ-溶液(pH 9.5)が得られます。
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SIGMAFAST™ BCIP®/NBT
保管分類
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)