Merck
B6404
BCIP®/NBTプレミックス溶液
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105333
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
liquid
Quality Segment
General description
ウェスタンブロッティングにおいて、アルカリホスファタ-ゼ標識分子を可視化するための基質です。
Application
プレミックスBCIP/NBT溶液は以下の用途に用いられています。
  • ドットブロッティングの基質として
  • 免疫組織化学法においてアルカリホスファターゼを可視化するための基質として
  • ウェスタンブロッティングにおいて特異的免疫複合体を検出するため
Other Notes
0.48 mM NBT, 0.56 mM BCIP, 10 mMトリス, 59.3 mM MgCl2, pH 約9.2
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
第4類:引火性液体 + アルコール類 + 危険等級II
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)